Learn More
Sampling Systems™ GMP Pallet Knife
These stainless steel GMP pallet knives are ideal for a wide range of applications, including cleaning, scraping and mixing. Made from medical grade 420 stainless steel, they are crevice-free and have a polished finish for easy cleaning after use.
80.51 CHF - 181.11 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoclavable |
---|---|
Form | Curved |
Sterilität | Non-sterile |
Einwegprodukt | Reusable |
Produkttyp | Pallet Knife |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17982082
|
Sampling Systems™
A123-100 |
190 mm |
80.51 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17972122
|
Sampling Systems™
A123-150 |
240 mm |
100.64 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17922092
|
Sampling Systems™
A123-200 |
325 mm |
137.93 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17962122
|
Sampling Systems™
A123-250 |
380 mm |
150.16 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17912092
|
Sampling Systems™
A123-300 |
440 mm |
160.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17942092
|
Sampling Systems™
A123-350 |
490 mm |
181.11 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Strong and flexible
- Range of different lengths
Spezifikation
Autoclavable | |
Non-sterile | |
Pallet Knife |
Curved | |
Reusable | |
Stainless Steel |