Learn More
Glyphosatlagerstandard, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Menge:
1 ml
Verpackung:
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Beschreibung
Includes
Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
Glyphosat | 1071-83-6 | 2000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glyphosat Lagerstandard |
Namenshinweis | USEPA-Methode 547 |
CAS | 1071-83-6, 7732-18-5 |
CAS Min. % | 0.2, 99.8 |
CAS Max. % | 0.2, 99.8 |
Summenformel | C3H8NO5P |
MDL-Nummer | MFCD00055350 |
InChI-Schlüssel | XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OC(=O)CNCP(O)(O)=O |
IUPAC-Name | 2-[(Phosphonethyl)amino]Essigsäure |
Mehr anzeigen |
Produkt nur für den Laborgebrauch