Learn More
Glyoxim, 98+ %, mit ca. 20 % Wasser angefeuchtet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331837
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 557-30-2
Summenformel C2H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.066
MDL-Nummer MFCD00013942
InChI-Schlüssel RUFIRPVAEJIIIS-OWOJBTEDSA-N
Synonym glyoxime, ethanedial, dioxime, ethanedione dioxime, pik-off, glyoxaldioxime, glyoxal dioxime, ethanedial dioxime, glyoxal-dioxime, dioxime ethanedial, glyoxal, dioxime
PubChem CID 5354753
IUPAC-Name N-[(E)-2-Nitrosoethenyl]hydroxylamin
SMILES C(=CN=O)NO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyoxime
Schmelzpunkt ∽169°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt Angefeuchtet mit ≈20 % Wasser
Menge 10 g
UN-Nummer UN2926
Beilstein 1699539
Formelmasse 88.07
Reinheit (%) ≥98%