Learn More
Glyoxal, 40 % w/w wässr. Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11453197
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
Glyoxal is used to prepare 4,5-dihydroxy-2-imidazolidinone by condensation with urea. It finds application in leather tanning process, textile finishes and paper coatings. It is an important building block in the synthesis of imidazoles. It acts as a solubilizer and cross-linking agent in polymer chemistry. Further, it is used as a fixative for histology to preserve cells in order to examine under a microscope.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glyoxal wird zur Vorbereitung von 4,5-Dihydroxy-2-Imidazolidinon durch Kondensation mit Harnstoff verwendet. Findet Anwendung in Ledergerbungs-, Textilveredelungs- und Papierbeschichtungsprozessen. Ist ein wichtiger Baustein bei der Synthese von Imidazolen. Fungiert als Lösungs- und Vernetzungsmittel in der Polymerchemie. Wird darüber hinaus als Fixiermittel für die Histologie verwendet, um Zellen zu konservieren, damit sie unter einem Mikroskop untersucht werden können.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Methanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Feuchtigkeits- und hitzeempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starkem Reduktionsmittel, Sauerstoff, Peroxiden, Amiden, Aminen, hydroxyhaltigen Materialien, Salpetersäure und Aldehyden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-22-2
Summenformel C2H2O2
Molekulargewicht (g/mol) 58.036
MDL-Nummer MFCD00006957
InChI-Schlüssel LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glyoxal, ethanedial, oxalaldehyde, 1,2-ethanedione, glyoxylaldehyde, biformal, biformyl, diformal, diformyl, aerotex glyoxal 40
PubChem CID 7860
ChEBI CHEBI:34779
IUPAC-Name Oxaldehyd
SMILES C(=O)C=O
Specifica
Chemischer Name oder Material Glyoxal
Schmelzpunkt -14°C
Dichte 1.271
Siedepunkt 104°C
Strukturformel HCOCHO
Brechungsindex 1.409
Menge 500 mL
Beilstein 1732463
Merck Index 14,4509
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,methanol and dimethylsulfoxide.
Formelmasse 58.04
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40% w/w wässrige Lösung
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Glyoxal, 40% w/w aq. soln
Avvertenza
  • Achtung
Categoria di pericolo
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Consigli di prudenza
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethanedial, Ethyleneglycol
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato