Learn More
Glycolaldehyddiethylacetal, stab. mit ca. 0.1 % Natriumcarbonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Beschreibung
Glycolaldehyde diethyl acetal is used in the preparation of neooxazolomycin, which is a part of the oxazolomycin family of antibiotics. It is also used in the preparation of pyrimidine based inhibitors of phosphodiesterase 7.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glycolaldehyd-Diethylacetal wird bei der Herstellung von Neooxazolomycin verwendet, das Teil der Antibiotikafamilie Oxazolomycin ist. Es wird auch bei der Herstellung von Pyrimidin-Inhibitoren auf Phosphodiesterase7-Basis verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starker Säure und Basen.
Glycolaldehyd-Diethylacetal wird bei der Herstellung von Neooxazolomycin verwendet, das Teil der Antibiotikafamilie Oxazolomycin ist. Es wird auch bei der Herstellung von Pyrimidin-Inhibitoren auf Phosphodiesterase7-Basis verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starker Säure und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glycolaldehyde diethyl acetal |
Namenshinweis | stabilized with ≈0.1% sodium carbonate |
Siedepunkt | 166°C to 167°C |
Flammpunkt | 62°C (143°F) |
Brechungsindex | 1.416 |
Menge | 2 g |
Beilstein | 773727 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water,chloroform and ethyl acetate. |
Formelmasse | 134.18 |
Reinheit (%) | 98% |