Learn More
Ethylensulfit, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446608
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3741-38-6
Summenformel C2H4O3S
Molekulargewicht (g/mol) 108.11
MDL-Nummer MFCD00005354
InChI-Schlüssel WDXYVJKNSMILOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene sulfite, glycol sulfite, 1,3,2-dioxathiolane, 2-oxide, glycolsulfite, 1,2-ethylene sulfite, cyclic ethylene sulfite, ethylene glycol cyclic sulfite, ethylene glycol, cyclic sulfite, ethylene sulphite, sulfurous acid, cyclic ester with ethylene glycol
PubChem CID 77342
IUPAC-Name 1,3,2-Dioxathiolan 2-oxid
SMILES O=S1OCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycol sulfite
Dichte 1.426
Siedepunkt 159°C
Flammpunkt 79°C (174°F)
Brechungsindex 1.445
Menge 5 g
Beilstein 1237109
Formelmasse 108.12
Reinheit (%) 98%