Learn More
Glycin-Dimethylamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449440
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Glycin-Dimethylamid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1857-19-8
MDL-Nummer MFCD06655265
Synonym 2-amino-n,n-dimethyl-acetamide, acetamide, 2-amino-n,n-dimethyl, n,n-dimethylglycinamide, glycinedimethyl amide, pubchem22320, acmc-1bw2m, 1,1-dimethylurea hydrochloride, 2-amino-n,n,-dimethylacetamide, 2-amino-n,n-dimethylacetamide; n,n-dimethylglycinamide
PubChem CID 4961823
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycine dimethylamide
Summenformel C4H10N2O
Strukturformel H2NCH2CON(CH3)2
UN-Nummer UN2735
InChI-Schlüssel KNVRBEGQERGQRP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(=O)CN
IUPAC-Name 2-Amino-N,N-Dimethylacetamid
Molekulargewicht (g/mol) 102.137
Menge 1 g
Geruch Amine-like
Formelmasse 102.14
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Reinheit (%) 97%