Learn More
Glycin, Zertifiziert nach AR zur Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10101620
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
C2H5NO2, CAS-Nummer-56-40-6, Glycolixir, Padil, Aciport, Hampshire Glycin, Aminoethansäure, Glycin, Glycokoll, Glycosthen, Glicoamin, Aminoessigsäure, 1 kg, CHEBI:15428, weiß, 75,07 g/mol, DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N, 2-Aminoessigsäure, 182 °C, 8131, 75,067, Pulverbehälter aus Kunststoff, 5,9 bis 6,4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-40-6
Summenformel C2H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 75.07
MDL-Nummer MFCD00008131
InChI-Schlüssel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-Name 2-Aminoessigsäure
SMILES NCC(O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 182°C
pH 5.9 to 6.4
Farbe Weiß
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
Menge 100 g
Formelmasse 75.07g/mol
Physikalische Form Pulver