Learn More
Glycin, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10784611
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Glycin (CAS-Nr. 56-40-6) ist eine gereinigte Formulierung der Aminosäure Glycin (Aminoessigsäure), die bei der Synthese mehrerer Verbindungen, einschließlich Kreatinin, Purin und Porphyrin, verwendet wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Glycin ist eine essentielle Säure, die sich zur Synthese von Kreatin, Purinen und Porphyrinen verwenden lässt.
  • Wasserlöslich; Hat ∼5,5 bis 6,5 pH-Wert in der Lösung
  • Glycin ist ein hemmender Neurotransmitter, der die Aktivität von NMDA-Rezeptoren reguliert und die neurale Aktivität beeinflusst.
Anwendungen
  • Glycin kann auch zur Aufrechterhaltung des osmotischen Drucks oder als Bestandteil anderer ionenabhängiger molekularbiologischer Puffer verwendet werden.
  • Glycin kommt in der Molekularbiologie als Pufferkomponente für die Gelelektrophorese zum Einsatz. Die Fähigkeit von Glycin, bei höherem pH-Wert eine negative Ladung anzunehmen, macht es ideal für die Trennung von Proteinen in der Stapelschicht.
  • Für Anwendungen in der Biochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-40-6
Summenformel C2H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 75.07
MDL-Nummer MFCD00008131
InChI-Schlüssel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-Name 2-Aminoessigsäure
SMILES NCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyzin
Schmelzpunkt 233°C
Arsen (As) 3ppm max.
pH 5.5 to 6.5 (5% Aqueous Solution)
Farbe Farblos bis Gelb
Schwermetalle (als Pb) 20ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.98
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (105°C, 2 hrs)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NCH2CO2H
Glührückstand 0.1% max.
Beilstein 04, 333
Fieser 1412
Merck Index 15, 4526
Dichte 1.5950g/mL
Menge 250 g
Formelmasse 75.07
Reinheit (%) ≥97.5% (Total Base)
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssig