Learn More
MP Biomedicals™ Gly-phe-7-amino-4-trifluormethylcoumarin
Gly-Phe-7-Amino-4-Trifluoromethylcoumarin, weißes Pulver
Marke: MP Biomedicals™ 03AFC03325
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gly-Phe-AFC ist ein fluorogenes, membrangängiges Peptidsubstrat, das bei Zytotoxizitätstests verwendet wird.
- In-vitro-Zytotoxizitätstests sind zu einem integralen Aspekt der Arzneimittelforschung geworden, da sie ein praktisches, kostengünstiges und prädiktives Mittel zur Charakterisierung des toxischen Potenzials neuer chemischer Einheiten darstellen.
- Auch als Substrat zur Messung der Dipeptidylpeptidase1(DPP1)-Aktivität verwendet.
Spezifikation
Weiß | |
Analyse der Zellmigration; Analyse der Zellsignalisierung | |
433.38; 574 (einschließlich TFA-Salz) | |
Kühl und trocken aufbewahren |
Pulver | |
25mg | |
Proteine, Enzyme und Peptide |