Learn More
Cytiva Glutathione Sepharose™ 4B Medien
Für die hochauflösende Reinigung von mit Glutathion-S-Transferase (GST) getaggten Proteinen. Cytiva Life Sciences™ Glutathion Sepharose™ 4B Media erfordert nur einen einzigen Schritt für die Reinigung.
Marke: Cytiva 17-0756-05
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bindungsvermögen: >5 mg Pferdeleber GST/ml Medium (Flussraten-abhängig) Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
- Empfohlener Durchfluss (H2O bei Raumtemperatur): 75 cm/Stunde
- Stabil in allen häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen
- Stabil im pH-Bereich von 4 bis 13
Spezifikation
Glutathion-Sepharose 4 B | |
4 bis 13 | |
90 μm | |
100 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Glutathione Sepharose 4B, 100 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol