Learn More
Glutarsäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Glutaric anhydride is used in the production of glutaric acid family pharmaceuticals. Its derivatives are also used in certain corrosion inhibitors, some surfactants and metal finishing compounds. It is also used in the production of polymers, particularly modified unsaturated linear (epoxy) polyesters and as a raw material in the manufacture of flavors. It is also used in improvement of electrode/electrolyte interfaces in High-Voltage Spinel Lithium-Ion batteries as an electrolyte additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Glutarsäureanhydrid wird bei der Herstellung von pharmazeutischen Glutarsäurepräparaten verwendet. Seine Derivate werden auch in bestimmten Korrosionshemmern, einigen Tensiden und Metallverarbeitungsverbindungen eingesetzt. Es wird auch bei der Herstellung von Polymeren, besonders modifizierten ungesättigten linearen (Epoxid-)Polyestern und als Rohstoff bei der Herstellung von Aromen verwendet. Außerdem wird es zur Verbesserung der Elektroden-/Elektrolyt-Schnittstellen in Hochspannungs-Spinell-Lithium-Ionen-Batterien als Elektrolyt-Additiv eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Dimethylsulfoxid und Methanol und Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen, Alkoholen und Aminen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glutaric anhydride |
Schmelzpunkt | 52°C to 57°C |
Dichte | 1.411 |
Siedepunkt | 291°C |
Flammpunkt | 178°C (352°F) |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Menge | 100 g |
Beilstein | 110051 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Ether,dimethyl sulfoxide and methanol and water. |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Glutaric anhydride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Glutaric anhydride