Learn More
Glucosemonohydrat, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16656153
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, Ph Franç., 7,0 - 9,5 % Wasser
  • Große Auswahl an Hilfsmaterialien und verschiedenen Kartuschen-/Säulengrößen
  • Jede Charge stationärer Phasen wurde getestet, um die Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge zu gewährleisten
  • B&J’s zuverlässige Qualität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5996-10-1
Summenformel C6H14O7
Molekulargewicht (g/mol) 198.17
InChI-Schlüssel OSNSWKAZFASRNG-WNFIKIDCSA-N
PubChem CID 133126654
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)Oxan-2,3,4,5-Tetrolhydrat
SMILES O.OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 6 x 1 kg
Lösungsmittelrückstände Complying
Reinheit (%) 97.5 to 102.0%
Güte Reagenz Pharmacopeia, Organics
Physikalische Form Pulver