Learn More
Gluconsäure, Kaliumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gluconic acid, potassium salt |
Namenshinweis | 0.99 |
Schmelzpunkt | 178°C to 181°C |
Farbe | Weiß |
Verlust bei Trocknung | 3% max. (105°C, 4 hrs) (vacuum) |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | HOCH2[CH(OH)]4CO2K |
Menge | 250 g |
Merck Index | 15, 4492 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Gluconic acid, potassium salt