Learn More
Labconco™ Handschuhe, Manschetten und Hände für Handschuhbox
Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Material:
Butyl
Neopren
Größe:
9,75
Dicke (angloamerikanisch):
15 mil
Farbe:
Schwarz
Beschreibung
Handschuhe – ein Paar/Packung, einteilig, nahtlos, mit O-Ringen
- Neopren - Größe 9,75
- 17 mil. Dicke
- CSM (chlorsulfonierter Polyethylengummi) - erhältlich in den Größen 8,5 oder 9,75
- Auch als Hypalon bezeichnet
- Beständig gegen Abrieb, Ozon und oxidierende Chemikalien
- 15 mil. Dicke
- Butyl – erhältlich in den Größen 8,5 und 9,75
- Bietet hohe Undurchlässigkeit für Wasserdampf, Gase und toxische Chemikalien
- Beständig gegen oxygenierte Lösungsmittel und die meisten oxidierenden Chemikalien
- 15 mil. Dicke
Manschetten
- Gerade Neopren-Manschetten
- Zur Verwendung mit Neopren- oder Latex-Händen
- Mit O-Ringen und Federn
Hände – Zur Verwendung mit geraden Neopren- oder Akkordean-Manschetten
- Neopren erhältlich in den Größen 7,5, 9 oder 10
- 17 mil. Dicke
- Leicht und geprägt mit fester Oberfläche
- Latex erhältlich in Größe 7 oder 9
- 9 mil. Dicke
- Weiß, chirurgisch
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
Hand | Beidhändig |
Material | Neopren |
Größe | 9,75 |
Sterilität | Unsteril |
Dicke (angloamerikanisch) | 15 mil |
Manufacturing/QMS Audit Standards | ISO 9001 |
Modell | 5005600 |