Learn More
Heidolph™ Glassatz – Vertikaler Kondensator (Standarddestillation)
Vertikaler Kondensator für alle Standarddestillationen ist die Option mit dem geringsten Platzbedarf
Marke:  Heidolph™ 513-00310-00
Artikelnummer. 10219271
  • 1555.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Glassatz mit transparenter Kunststoffbeschichtung sind für einen Temperaturbereich bis max. 80 ™C geeignet
  • Glassatz enthält (1) 1.000 ml-Verdampferkolben und (1) 1.000 ml-Auffangkolben
  • Verdampferkolben und Dampfröhrchen sind mit einer Normverbindung NS 29/32, aber auch mit NS 24/29 erhältlich
  • Belüftungskappe ohne Bodengelenke für einfache Handhabung und fettfreien Betrieb im Lieferumfang enthalten
  • Optional ist ein Entlüftungsventil mit Nachfüllfunktion erhältlich
  • Nicht geeignet für das automatisierte Destillationsprogramm Dynamic AUTOaccurate bei Hei-VAP Expert/Ultimate Control Modellen
  • Auf Anfrage auch erhältlich: Glassätze für Soxhlet Extraktion und absteigendes Kondensatorsystem
Spezifikation
Spezifikation
Glas
Rotationsverdampfer
Durchsichtiger Kunststoff
Glassatz
Glassatz G3B – Vertikaler Kondensator (alle Standarddestillationen), 1.000 ml-Verdampferkolben und 1.000 ml-Auffangkolben mit transparenter Kunststoffbeschichtung
1.000 ml