Learn More
Heidolph™ Glassatz – Trockeneiskondensator (Lösungsmittel mit niedrigem Siedepunkt)
Trockeneiskondensator für niedrig siedende Lösungsmittel
Marke:  Heidolph™ 513-00500-00
Artikelnummer. 10690303
  • 1945.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Glassatz enthält (1) 1.000 ml-Verdampferkolben und (1) 1.000 ml-Auffangkolben
  • Verdampferkolben und Dampfröhrchen sind mit einer Normverbindung NS 29/32, aber auch mit NS 24/29 erhältlich
  • Belüftungskappe ohne Bodengelenke für einfache Handhabung und fettfreien Betrieb im Lieferumfang enthalten
  • Optional ist ein Entlüftungsventil mit Nachfüllfunktion erhältlich
  • Nicht geeignet für das automatisierte Destillationsprogramm Dynamic AUTOaccurate bei Hei-VAP Expert/Ultimate Control Modellen
  • Auf Anfrage auch erhältlich: Glassätze für Soxhlet Extraktion und absteigendes Kondensatorsystem
Spezifikation
Spezifikation
Glas
Rotationsverdampfer
Keine
Glassatz
Glassatz G5 - Trockeneiskondensator (Lösungsmittel mit niedrigem Siedepunkt), 1.000 ml-verdampferkolben und 1.000 ml-Auffangkolben
1.000 ml