Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Glas, ohne Stopfen
Ermöglicht die genaue und sichere Messung und Handhabung von Flüssigkeiten im Labor. Hirschmann Instruments™ Messkolben der Klasse A mit NS-Schliff werden aus langlebigem DURAN™Glasrohr gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 2820365
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit NS-Schliff und blauer Graduierung
- Ohne Stopfen
- Gemäß DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042 | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
±0.04 ml | |
± 0,04 ml | |
A |
20 ml | |
110 mm | |
10/19 NS Standardschliff | |
Ja |