Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Glasrohrschneider, Zinkdruckguss, ver- nickelt, für Glasrohre bis D=30mm
Dieser Glasrohrschneider aus Zinkdruckguss mit Nickelbeschichtung hat eine lange Lebensdauer. Der Usbeck Laborgeräte™ Glasrohrschneider ist zum Schneiden von Glasrohren mit Durchmessern von bis zu 30 mm vorgesehen.
Marke:  Usbeck Laborgeraete™ 5220
Artikelnummer. 10445031
  • 13.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Langlebig und effektiv
  • Zinkdruckguss
  • Vernickelt
  • Rad aus Hartmetall
  • Schneidet Glasrohre mit einem Durchmesser von bis zu 30 mm.
Spezifikation
Spezifikation
Glasröhrchen-Schneider
Schneidet Glasrohre mit einem Durchmesser von bis zu 30 mm
Je 1
68 g