Learn More
Palintest™ Probenröhrchen aus Glas für Photometer
Zuverlässige, beständige Reagenzgläser aus Glas für alle Photometer.
Marke: Palintest™ PT595/5
Additional Details : Gewicht : 0.08100kg
Beschreibung
- 5 x Ersatz-Reagenzgläser für alle Photometer
- Packung mit 5 Stück
- Für Verwendung mit einzigartigem adaptivem Zellhalter, nimmt alle Reagenzgläser mit einem Durchmesser von 12 bis 20 mm auf
- Codiert, um alle Geräteanforderungen für Wellenlängenbereich und Kalibrierungsaufbau und -analyse zu erfüllen. Der Anwender drückt einfach in das Röhrchen.
Spezifikation
Teströhrchen | |
77 mm | |
Für Photometer | |
5 Packung | |
20 mm |
10 ml | |
Glas | |
Kappe | |
Ja |