Learn More
Hirschmann™ Hämatokrit-Röhrchen, Na-heparinisiert
Ideal für das Zentrifugieren von Blut im Labor. Hirschmann™ Hämatokritröhrchen werden aus Einweg-Kapillarglas hergestellt.
Marke:  Hirschmann™ 9030208
Artikelnummer. 11682299
  • 203.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Na-heparinisiert
  • Für Hämatokrit
  • CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7550, CE, IVD 98/79 EG
9 μl
Mikro Hämatokritkapillare
Glas
32 mm