Learn More
Hecht Karl™ Glas, kurz
36.00 CHF
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10368911
|
Hecht Karl™
41401010 |
10 mm |
36.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10777322
|
Hecht Karl™
41401008 |
8 mm |
36.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Shot | |
Glas | |
1 kg |