Learn More
Heidolph instruments Glasummantelung für Temperaturfühler Pt1000
Zubehör für die Hei-Tec Heizplattenrührer der Heidolph MR-Serie, ideal für Forschungs- und wissenschaftliche Laborumgebungen geeignet.
Marke:  Heidolph instruments 509-67920-00
Artikelnummer. 10639922
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  •  Zubehör für Heidolph Hei-Tec Heizplattenrührer der MR-Serie
  • Der Pt 1000 Temperatursensor ist mit Glas beschichtet, um die chemische Beständigkeit zu verbessern.
Spezifikation
Spezifikation
6 x 250 mm