Learn More
Cytiva Glasplatten
Zur Verwendung mit den dualgekühlten vertikalen IEF-Systemen SE 600 und SE 660.
Marke: Cytiva 80110629
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Silikongummi.
Spezifikation
SDS und Native PAGE, IEF-Gießkit und NovaBlot-Kit | |
Glasplatte (125 x 260 x 1 mm) | |
Glas | |
15 |