Learn More
Hirschmann™ Pasteur-Pipetten
Ideal geeignet zum Transferieren von Proben in Probenbecher und für die Tropfenzählung Hirschmann Instruments™ Pasteurpipetten sind in Lang- oder Kurzform erhältlich.
Marke:  Hirschmann™ 9250101
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10044440
  • 65.95 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß ISO 7712
  • Ohne Baumwollstopfen
  • Mit erweiterter, feiner Spitze
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7712
Fein konisches Ende
1000 Packung
2 ml
Pasteurpipette
Glas
40 mm
Fein gezeichnet
150 mm