Learn More
WTW™ Überlaufmesskolben aus Glas
Ersatz für Probenflaschen und andere Glaswaren sowie nützliches Zubehör für die erweiterte Anwendung von Messsystemen mit verschiedenen Parametern. WTW bietet eine große Auswahl an Glasartikeln und anderen Produkten als Ersatz, Ergänzung und Erweiterung Ihrer Anwendungen.
41.40 CHF - 62.45 CHF
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10411602
|
WTW™
209030 |
22,7 mL |
41.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10327771
|
WTW™
209090 |
432 mL |
62.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10091931
|
WTW™
209080 |
365 mL |
59.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10114261
|
WTW™
209070 |
250 mL |
50.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10776642
|
WTW™
209040 |
43,5 mL |
41.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
BOD | |
Glas |