Learn More
Hirschmann™ Glaseinsätze
Glaseinsätze für Hirschmann™ Plattenformate. Glas bietet ausgezeichnete chemische Inertheit, kein Herauslösen von Kunststoffen.
Marke: Hirschmann™ 9240584
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lose Glaseinsätze
- Hohe Reinheit
- Chemisch inert
Spezifikation
384-Well-Hirschmann-Platten | |
384/Packung | |
DURAN™ Glas | |
Glaseinsätze |