Learn More
BUCHI Glashaube
Verwenden Sie diese Haube mit dem Nassaufschlusssystem B-440.BUCHI™ Glashauben als Teil des Nassaufschlusssystems B-440 sind für die parallele Vorverbrennung von Proben vorgesehen.
Marke: BUCHI 036081
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Glashaube für das Nassaufschlusssystem B-440
- Heiße Dämpfe steigen in die Glashaube und werden durch den Absaugstrom des Gaswäschers sicher abgesaugt.
Spezifikation
Glashaube | |
Nassaufschlusssystem B-440 |