Learn More
Brady™ NONCONDUCTIVE NYL CABLE 2,44 M
Marke: Brady™ 050941
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Cable Lockout with Nylon Cable | |
Nicht leitendes Nylon, Glasfaserverstärktes Nylon, Nylon | |
All Purpose Cable Lockout with Non-Conductive Nylon Cable - 2.44 m | |
82,00 x 152,40 mm | |
Je 1 |
Rot | |
UL 94 HB | |
7 mm | |
152,4 mm | |
82 mm |