Learn More
Horst™ GBW flauschiges Glasgewebeband
Flüchtiges Glasfaserband für die Isolierung beheizter Abschnitte. Horst™ GBW Glasfaser-Fleecy-Band bietet Schutz bis zu 450° C.
Marke: Horst™ 100201
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einfach anzuwendende thermische Dämmung
- Klebeband-Format
- Bei Bedarf leicht zu entfernen
Spezifikation
3 mm dick | |
GBW | |
25 mm | |
450 °C |
30 m | |
Glasfaser | |
Flauschband |