Learn More
BRAND™ Kompakt-Titrierapparate mit PE-Flasche 10*ml, 0, 05 ml
Schnell zu zerlegen und leicht zu reinigen. Einfache Reparatur – alle Einzelkomponenten sind austauschbar! AR-GLAS™, abnehmbarer PTFE-Absperrhahn. Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 385. Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
Marke:  BRAND™ 23809
Artikelnummer. 10515775
  • 149.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konstruktion aus AR-GLAS™
  • Schellbach-Stil
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Klasse B, DIN EN ISO 385
  • Graduierungen in schwarz
  • Enthält LDPE 1000 ml-Flasche mit Sockel, abnehmbarem PTFE-Absperrhahn und PVC-Füllschlauch
  • Halterung/Klemme nicht im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klar
PE-Flasche
0.05 ml
PTFE
Klasse B
10 ml
Borosilikatglas
1000 ml-PE-Flasche, PTFE-Absperrhahn
Schellbach-Bürette
DIN EN ISO 385