Learn More
DWK Life Sciences Glaskeramik Laborschutzplatte
Die Glaskeramikplatten eignen sich zum Erhitzen von Kochgläsern mit dem Bunsenbrenner.
Marke: DWK Life Sciences 238215703
276.45 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Im Laborbereich werden häufig Lösungen erwärmt. Dieser Arbeitsschritt kann durch unterschiedliche Techniken stattfinden z.B. im Wasser- oder Sandbad, mithilfe einer Heizhaube oder klassisch unter Verwendung eines Bunsenbrenners. Wird als Heizquelle der Bunsenbrenner verwendet, empfiehlt sich die Verwendung eines Statives bzw. Vierkantfusses und einer entsprechenden Glaskeramikplatte. Das zu erwärmende Gefäß wird auf die Glaskeramikplatte gestellt, der Bunsenbrenner darunter.Verschmutzungen der Glaskeramikplatte können mit Hilfe des Reinigungsschabers entfernt werden.- Durch geringe Ausdehnung und die dadurch geringen Spannungen gut zum Erhitzen von Kochgläsern mit dem Bunsenbrenner geeignet
- Schützt Kochgläser vor direkter Flamme
Spezifikation
155 mm | |
Heiz-Glasware; Quadratischer Vierfußständer für Glaskeramik-Laborschutzplatte | |
Nein |
Glaskeramik | |
10 St./Packung |