Learn More
Hirschmann™ Glasflasche
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Beschreibung
ulliEckiges Braunglas zum Schutz lichtempfindlicher Medien/liliGL 45/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Farbe | Bernsteinfarbig |
Material | Glas |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Gewindegröße (metrisch) | 32 mm |
Produkttyp | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Zur Verwendung mit (Geräte) | ceramus™ opus™ und solarus™ |
Verschlussmaterial | Polypropylen |