Learn More
MP Biomedicals™ Glasperlen
Enthält Ersatzreagenzien zur Ausführung aller SafTest™ Testkits.
Marke: MP Biomedicals™ 07DP1070
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit dem SafTest-Analysator
- Wird mit allen sechs SafTest-Testkits verwendet
- Geeignet für alle Testendpunkte
- Forschungsbereich: Lipidabbau und -oxidation
- Nachweisverfahren: Bichromatischer Photometer
- Anwendungsbereich: Abbau von Öl/Fett
Spezifikation
Glas | |
Ein Röhrchen (5 mm große Beads) |