Learn More
Gibco™ Glasgow's MEM
Glasgow's MEM
Marke: Gibco™ 21710082
220.67 CHF gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Beschreibung
Glasgow's Minimum Essential Medium (GMEM) wurde ursprünglich von Ian McPherson und Michael Stoker als Modifizierung von Eagle's Medium entwickelt. Es wurde benutzt, um genetische Einflussfaktoren auf die Zellkompetenz zu untersuchen. Glasgow's MEM wurde für den Einsatz mit Nieren-Zelllinien wie BHK-21 entwickelt.Glasgow's MEM unterscheidet sich von anderen Medien dadurch, dass es die zweifache Konzentration von Aminosäuren und Vitaminen im Vergleich zum ursprünglichen Basalmedium Eagle enthält und ohne Serum verwendet wird. Glasgow's MEM wurde ursprünglich mit 10 % Tryptose-Phosphat-Bouillon hergestellt.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigung an zwei Standorten
Gibco™ Glasgow's MEM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ Glasgow's MEM Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (11710-035). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Glasgow's MEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund muss Glasgow's MEM häufig mit 10 % Tryptose-Phosphat-Bouillon supplementiert werden. Glasgow's MEM verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2.75 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5-10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
ISO 13485-Normen, FDA | |
Glasgow's MEM Medium, 500 ml, flüssige Form, mit L-Glutamin, Phenolrot, 12 Monate Haltbarkeit, 2 bis 8 °C Lagerungsbedingungen, für Säugetierzellkulturen verwendet | |
Glasgow's MEM Medium | |
Keine HEPES | |
10 x 500 ml |
2 bis 8 °C | |
Flüssigkeit | |
Glutamin, Phenolrot | |
Säugetierzellkultur | |
Für In-vitro-Diagnostik |