Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ Pipettenspitzen im Rack
Funktionell, komfortabel und robust. Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ Pipettenspitzen im Gestell sind in sterilisierten oder autoklavierbaren Ausführungen erhältlich.
Marke: Gilson™ F171100
66.59 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die optimierte Geometrie und das Material aus reinem Polypropylen sorgen für eine geringe Retention und eine natürlich hydrophobe Oberfläche
- Nur geringer Kraftaufwand beim Aufstecken der Spitzen erforderlich
- Robust und autoklavierbar
- Sterilitätssicherheitsniveau SAL 10-6 garantiert, mit Gammabestrahlung
- Alle Packungen sind in Verpackungsmaterial für medizinische Zwecke verpackt, das vollständig vor Verunreinigungen schützt
- Bei den auf Gilson-Produkten verwendeten Indikatorpunkten kommt es im Verlauf der Sterilisation zu einer irreversiblen Farbänderung, gelbe Punkte nehmen nach einer ausreichenden Gamma-Exposition des Produktes eine rote Farbe an
- Tipacks sind mit einem Aufkleber sicher versiegelt, die Nachverfolgbarkeit und eine einfache Identifizierung des Produkts sind anhand einer ausführlichen Beschreibung auf dem Tipack möglich
- In sterilisierten oder autoklavierbaren Packungen erhältlich
- Aufgrund der Herstellung in einem Reinraum sind sie frei von Verunreinigungen
- Garantierte Rückverfolgbarkeit von der Gussform bis zum Labortisch
- Einfache Identifizierung durch farbkodierte Verpackung zur Erfüllung der GLP-Anforderungen
Bestellinformation
10 Spitzenpackungen mit 96 Spitzen im Gestell
Spezifikation
0.1 bis 10 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
5,71 in. | |
Racks | |
Single-use | |
Polypropylen |
Ungefiltert | |
klar | |
D10 | |
3 cm | |
Pipettenspitzen | |
Pipetman Tipack |