Learn More
Extech PROBE RTD GEN PURP DIN PLUG
General-Purpose RTD Temperature Probe for use with FAMEs, pesticides, pharmaceuticals, phenols.
Marke:  Extech 26842-42
Artikelnummer. 13437029
  • 165.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Compatible with Extech models SDL200, Oyster-10/15/16 meters, 407227/407228, and PH210 depending on the probe.
  • Expand the capabilities of your temperature meter with additional probes for a variety of different applications.
Spezifikation
Spezifikation
Sonde
Universal-
-40°F to +932°F
-200°bis +500 °C