Learn More
Thermo Scientific Chemicals Giemsa-Farbstoff
Beschreibung
Giemsa Stain is used as a laboratory reagent and stain for microscopy. It is also used for the histopathologic detection of malaria and other parasites such as spirochete and protozoan. The stain is also been incorporated in differential staining between bacterial and human cells. The compound has been used in combination with May-Grunwald or Wright Stain (sc-203763) as a histological hematology stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Giemsa-Färbung wird als Laborreagenz und Färbemittel für die Mikroskopie verwendet. Sie wird auch für den histopathologischen Nachweis von Malaria und anderen Parasiten wie Spirochäten und Protozoen verwendet. Die Färbung wurde auch in die Differenzialfärbung zwischen bakteriellen und menschlichen Zellen integriert. Die Verbindung wurde in Kombination mit der May-Grünwald- oder Wright-Färbung (sc-203763) als histologisches Hämatologie-Färbemittel verwendet.
Löslichkeit
Nicht löslich in Wasser (<0.1 %), Methanol (5.8 mg/l) und Ethanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Giemsa Stain |
Schmelzpunkt | ∼300°C |
Menge | 10 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water (<0.1%),methanol (5.8mg/L),and ethanol. |
Sicherheit und Handhabung
- Giemsa Stain
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Giemsa's stain
RUO – Research Use Only