Learn More
Gibco™ Sf-900™ Medium (1.3X)
GREENER_CHOICE
Vollständig serumfreies Insektenkulturmedium mit niedrigem Proteinanteil
Marke:  Gibco™ 10967032
67.73 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11500376
  • 75.25 CHF / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Sf-900 SFM wurde für die bequeme und reproduzierbare Bildung von 1 % Agarose-Überlagerungen entwickelt, die für Plaque-Assays von Baculovirus in Spodoptera Frugiperda (Sf9 und Sf21)-Zellen verwendet werden. Bei Verwendung mit Gibco 4 % Agarose-Gel ermöglicht Sf900™ SFM (1,3x) die bequeme Bildung einer 1 %-Überlagerung mit korrekter 1-facher endgültiger Osmolalität und Ernährung, die für das Wachstum von Insektenzellen während des Plaque-Assays erforderlich sind.
Baculovirus-Produktion und -Titering, Bioproduktion, Zellkultur, Insektenzellkultur, Insekten-Expression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Sf9- und Sf21-Zellkultur, Virusimpfstoffproduktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco Sf-900 II SFM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 – 8 °C. Vor Licht schützen
Versandbedingungen: Raumtemperatur
Haltbarkeit: 9 Monate ab Herstellungsdatum
Insektenzelle
Serumfreies Medium (SFM) für Insektenzellen
Gibco™, Sf-900™
Raumtemperatur
Sf21, Sf9
Flüssig
Glutamin
100 mL
S. frugiperda, Spodoptera frugiperda