Learn More
Gibco™ Penicillin-Streptomycin-Glutamin (100x)
GREENER_CHOICE
Zur Prävention bakterieller Kontaminationen in Zellkulturen durch die effektive Kombinationswirkung auf grampositive und gramnegative Bakterien.
Marke:  Gibco™ 10378016
65.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12090216
  • 79.00 CHF / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Penicillin wurde ursprünglich aus dem Pilz Penicillium aufgereinigt und wirkt, indem es direkt in den Umsatz der Bakterienzellwand eingreift und indirekt die Freisetzung von Enzymen auslöst, die die Zellwand verändern. Streptomycin wurde ursprünglich aus Streptomyces griseus isoliert. Es wirkt, indem es sich an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms anlagert, was zur Hemmung der Protein-Synthese und zum anschließenden Absterben anfälliger Bakterien führt.
  • Erhältlich als 100 ml Flüssigkeit
  • Diese Lösung enthält 10.000 Einheiten Penicillin, 10.000 μg Streptomycin sowie 29,2 mg/ml L-Glutamin in einem 10 mM-Citratpuffer (zur pH-Stabilität)
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C
Versandbedingungen: Trockeneis
Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Flüssig
Steril gefiltert
Zur Prävention von Zellkulturkontaminationen
Trockeneis
100x, 50 mg/mL
Antibiotikum-L-Glutamin
Glutamin
100 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Penicillin-Streptomycin-Glutamine (100X)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Streptomycin sulfate