Learn More
Gibco™ Opti-MEM™ Reduced Serum Medium, powder
Ein verbessertes Minimal Essential Medium ermöglicht die Reduzierung der Supplementierung mit fötalem Kälberserum um mindestens 50 % ohne Änderungen der Zellwachstumsrate oder Morphologie.
Marke: Gibco™ 22600134
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Opti-MEM™ Serum-reduziertes Medium ist ein verbessertes Minimal Essential Medium (MEM), das eine reduzierte Zugabe von fötalem Kälberserum um mindestens 50 % ohne Änderungen der Wachstumsrate oder Morphologie ermöglicht.
- Opti-MEM™ wird auch zur Verwendung mit Reagenzien für die Transfektion mit kationischen Lipiden (z. B. Lipofectamine™ Reagenz) empfohlen.
- Mit einer Vielzahl von Suspensions- sowie adhärenten Säugetierzellen, einschließlich Sp2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK sowie primären Fibroblasten verwendbar.
- Lagerung bei 2 °C bis 8 °C
Wurde folgendermaßen modifiziert:
- Mit: L-Glutamin, Phenolrot
Verwendung von Opti-MEM™
- Gibco™ Opti-MEM™ ist ein einzigartiges Medium, das Insulin, Transferrin, Hypoxanthin, Thymidin und Spurenelemente enthält.
- Diese Zusatzkomponenten ermöglichen eine Reduzierung der Serumzugabe um mindestens 50 %
- Verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (2,4 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
- Das pulverförmige Gibco™ Zellkulturmedium erfordert die Zugabe von Natriumhydrogencarbonat, die pH-Einstellung und die Filtration zum Zeitpunkt der Zubereitung.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 30 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Primäre Fibroblasten | |
Powder | |
Steril gefiltert | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
10 l |
SP2, AE-1, CHO, BHK-21 und HEK | |
Tierischen Ursprungs | |
Opti-MEM I | |
Glutamin, Phenolrot | |
Gibco™, Opti-MEM™ | |
Raumtemperatur |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen. Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur