Learn More
Gibco™ MEM
Minimum Essential Medium ist eines der am häufigsten verwendeten Zellkulturmedien.
57.00 CHF
Spezifikation
Zelllinie | HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 und Fibroblasten |
---|---|
Zelltyp | Primäre Ratten-Astrozyten |
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Konzentration | 1 X |
Form | Flüssig |
Benötigt: Supplementation
Beschreibung
MEM kann mit einer Vielzahl von Suspensionszellen und adhärenten Zellen von Säugetieren verwendet werden, einschließlich HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, Fibroblasten und primären Ratten-Astrozyten.
- Erhältlich mit Earle's Salzen für die Verwendung in einem CO-2 Inkubator oder mit Hank's Salzen für die Verwendung ohne CO2
- Sie ist wie folgt modifiziert: mit L-Glutamin, Phenolrot; ohne HEPES
- Hergestellt mit Earle's Salzen
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
- Verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2.2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 und Fibroblasten | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Standard-Serumzugabe | |
Sterile-filtered | |
Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat | |
Gibco™ |
Primäre Ratten-Astrozyten | |
1 X | |
MEM (Minimum Essential Medium) | |
Steril gefiltert | |
Geringe Glukosekonzentration, Glutamin, Phenolrot | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Raumtemperatur |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate ab Herstellungsdatum
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.