Learn More
Gibco™ Medium 199, Earle's Salts, powder
Ursprünglich für Studien zum Nährstoffbedarf embryonaler Hühner-Fibroblasten entwickelt
331.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Storage conditions: 2-8° C Shipping conditions: Ambient Shelf life: 36 months from date of manufacture |
---|---|
Zelllinie | Rattenepithel |
Zelltyp | Embryonale Hühner-Fibroblasten, Maus-Pankreasepithel und Ratten-Linsengewebe |
Form | Pulver |
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität | cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Beschreibung
Das Medium 199 ist für Zellen vieler Spezies einsetzbar und eignet sich insbesondere für die Kultivierung nicht transformierter Zellen. Medium 199 ist weit verbreitet in der Virologie, bei der Impfstoffproduktion und zur In-vitro-Kultivierung primärer Explantate von Pankreasepithelzellen der Maus sowie Linsengewebe von Ratten.
- Modifiziert wie folgt: mit L-Glutamin und Phenolrot; ohne HEPES, Natriumhydrogencarbonat
- Enthält Adenin, Adenosin, Hypoxanthin, Thymin und zusätzliche Vitamine
- Erhältlich mit Earle's Salzen für den Einsatz im CO2-Inkubator oder mit Hank's Salzen für den Einsatz ohne CO2
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Verwendet ein Natriumhydrogencarbonat-Puffersystem (2.2 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10%ige CO2-Umgebung, um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten
- Die Pulverformen des Gibco Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumhydrogencarbonat, die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Vorbereitung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Storage conditions: 2-8° C Shipping conditions: Ambient Shelf life: 36 months from date of manufacture |
|
Embryonale Hühner-Fibroblasten, Maus-Pankreasepithel und Ratten-Linsengewebe | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Raumtemperatur |
Rattenepithel | |
Pulver | |
Gibco™ |