Learn More
Gibco™ Medium 199, kein Phenolrot
Tierischen Ursprungs
Marke: Gibco™ 11043023
Beschreibung
Medium 199 wurde ursprünglich für Studien zum Nährstoffbedarf embryonaler Hühner-Fibroblasten entwickelt. Es ist für Zellen vieler Spezies einsetzbar und eignet sich insbesondere für die Kultivierung nicht transformierter Zellen. Medium 199 ist weit verbreitet in der Virologie, bei der Impfstoffproduktion und zur In-vitro-Kultivierung primärer Explantate von Pankreasepithelzellen der Maus sowie Linsengewebe von Ratten.
- Sie ist wie folgt modifiziert: mit L-Glutamin, ohne Phenolrot, ohne HEPES
- Enthält Adenin, Adenosin, Hypoxanthin, Thymin und zusätzliche Vitamine
- Erhältlich mit Earle's Salzen für den Einsatz im CO2 Inkubator oder mit Hank's Salzen für den Einsatz ohne CO2
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher eine 5- bis 10-prozentige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco Medium 199 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), hergestellt. Die Produktion(sanlage) ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen. Versandbedingungen: Umgebungstemperatur. Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum. |
|
Rattenepithel | |
Tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat, Keine HEPES | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Gibco™ | |
Raumtemperatur |
CO2 | |
Embryonale Hühner-Fibroblasten, Maus-Pankreasepithel und Ratten-Linsengewebe | |
1X | |
Medium 199 | |
Glutamin, Natriumhydrogencarbonat | |
Nachhaltige Verpackung | |
270 bis 310 mOsm/kg | |
500 ml |
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.