Learn More
Gibco™ Medium 199, Earle's Salze
Ursprünglich für Studien zum Nährstoffbedarf embryonaler Hühner-Fibroblasten entwickelt
Marke: Gibco™ 31150030
306.01 CHF gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Allerta:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Descrizione
Medium 199 wurde ursprünglich für Studien zum Nährstoffbedarf embryonaler Hühner-Fibroblasten entwickelt. Es ist für Zellen vieler Spezies einsetzbar und eignet sich insbesondere für die Kultivierung nicht transformierter Zellen. Dieses M199 ist wie folgt modifiziert: mit L-Glutamin, Phenolrot und Natriumpyruvat.
Medium 199 ist weit verbreitet in der Virologie, bei der Impfstoffproduktion und zur In-vitro-Kultivierung primärer Explantate von Pankreasepithelzellen der Maus sowie Linsengewebe von Ratten.
- Enthält Adenin, Adenosin, Hypoxanthin, Thymin und zusätzliche Vitamine
- Erhältlich mit Earle's Salzen für den Einsatz im CO2 Inkubator oder mit Hank's Salzen für den Einsatz ohne CO2
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher eine 5- bis 10-prozentige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Order Info
Versandbedingung: Raumtemperatur
Specifica
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen. Versandbedingungen: Umgebungstemperatur. Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum. |
|
Rattenepithel | |
1X | |
Medium 199 | |
Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat | |
Nachhaltige Verpackung | |
290 bis 310 mOsm/kg | |
500 ml |
CO2 | |
Embryonale Hühner-Fibroblasten, Maus-Pankreasepithel und Ratten-Linsengewebe | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Keine HEPES | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Gibco™ |
Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen. Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.