Learn More
Gibco™ Leibovitz's L-15 Medium, powder
Fördert das Wachstum von HEP-2-Nierenzellen von Affen und von primären Explantaten von menschlichem embryonalem und adultem Gewebe.
151.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen:2–8 °C Versandbedingungen:Haltbarkeit bei Raumtemperatur:36 Monate ab Herstellungsdatum |
---|---|
Zelllinie | HEP-2 Affen-Nierenzellen |
Zelltyp | Explantate von embryonalem und adultem Humangewebe |
Klassifikation | Tierischen Ursprungs |
Form | Pulver |
Benötigt: Supplementierung
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11504486
|
Gibco™
41300070 |
10 l |
151.00 CHF
10 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
L-15 wird durch Phosphate und freie Basenaminosäuren anstelle von Natriumbikarbonat gepuffert und wurde für das Zellwachstum in Umgebungen ohne CO entwickelt2 -Stabilisierung entwickelt.
- Es ist wie folgt modifiziert: mit Galaktose, Phenolrot, L-Glutamin, Natriumpyruvat, ohne Glukose, HEPES, Natriumbikarbonat
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
- Die Pulverformen des Gibco L-15 Zellkulturmediums erfordern die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Vorbereitung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lagerbedingungen:2–8 °C Versandbedingungen:Haltbarkeit bei Raumtemperatur:36 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Explantate von embryonalem und adultem Humangewebe | |
Pulver | |
Steril gefiltert | |
Ohne Glukose, Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat | |
Gibco™ |
HEP-2 Affen-Nierenzellen | |
Tierischen Ursprungs | |
Leibovitz L-15 Medium | |
Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat, Galaktose | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Raumtemperatur |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 36 Monate ab Herstellungsdatum
Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen. Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.