Learn More
Gibco™ Grace's Insect Medium, unsupplemented
Nützlich bei der Transfektion von Insektenzellen oder Studien zur Proteinmarkierung mit Methionin
Marke: Gibco™ 11595030
261.75 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Entwickelt für die Anzüchtung von Zellen aus der australischen Schmetterlingsgattung Antheraea eucalypti. Einmal ergänzt, weit verbreitet für das Wachstum von Spodeptera Frugiperda-Zellen, Sf9 und Sf21. Sf9- und Sf21-Zellen werden routinemäßig zur Expression von rekombinanten Proteinen mittels BEVS (Baculovirus Expression Vector System) eingesetzt. Life Technologies bietet viele Gibco Media Optionen für eine Vielzahl von Insekten-Zellkulturanwendungen. Die komplette Formulierung ist verfügbar. Enthält kein Lactalbumin Hydrolysat oder Hefeextrakt, das häufig in der ergänzten Version vorkommt. Gibco Graces Unsupplemented Insect Medium wird auch ohne Methionin für Proteinmarkierungsstudien hergestellt.
- Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA).
- Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
- Erfordert eine Supplementierung mit 10 % (FBS), 50 mg/l Methionin, 3,33 g/l Lactalbumin-Hydrolysat und 3,33 g/l Hefeextrakt vor der Verwendung als Wachstumsmedium
Zellkultur, Insektenzellkultur, Sf9- und Sf21-Zellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Insektenzelle | |
Grace's Insekten-Medium | |
Kein Lactalbumin Hydrolysat, Kein Yeastolate, Ohne Methionin | |
Kalzium, Magnesium | |
500 mL |
Sf21, Sf9 | |
Flüssig | |
Glutamin, Natriumhydrogencarbonat | |
Nachhaltige Verpackung | |
Gibco™ | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.