Learn More
Gibco™ Geneticin™ selektives Antibiotikum (G418-Sulfat) (50 mg/ml)
Erzeugt durch das Bakterium Micromonospora rhodorangea und wirkt durch Bindung des Ribosoms, wodurch die Proteinsynthese sowohl in prokaryotischen als auch in eukaryotischen Zellen gehemmt wird
Marke:  Gibco™ 10131019
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10092772
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Gibco Geneticin Selective Antibiotic (G418 Sulfate) is produced by the bacterium Micromonospora rhodorangea and acts by binding the ribosome, thus inhibiting protein synthesis in both prokaryotic and eukaryotic cells.
Die Resistenz gegen Geneticin Selektives Antibiotikum (G418 Sulfat) wird durch die Resistenzgene E. coli APH(3)–I und APH(3)–II übertragen.
  • Wird als selektives Antibiotikum im Konzentrationsbereich von 100 – 200 μg/ml für Bakterien oder 200 – 500 μg/ml für die meisten Säugetierzellen verwendet
  • Lieferung als 50 mg/ml-Lösung in Wasser
Zellkultur, Klonierung, Drosophila S2 Zellkultur, High Five™ Zellkultur, Insektenzellkultur, Säugetierzellkultur, Selektion, Sf9- und Sf21- Zellkultur, Transfektion, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Geneticin (G-418)
Antibiotikum
20 mL
Flüssig
Eukaryotische Auswahl/Stabile Zelllinien-Erzeugung
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.