Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, zertifiziert, hitzeinaktiviert, USA
GREENER_CHOICE
Sichere Seren für Zellkulturen mit geringstem viralen Risiko aus BSE-freien Regionen
Marke:  Gibco™ 10082147
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11533387
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Serum-Kategorie: Performance Plus
  • Herkunft: Vereinigte Staaten
  • Endotoxin-Gehalt: ≤5 EU/ml
  • Hämoglobin-Spiegel: ≤10mg/dl
Zellkultur, Drosophila S2 Zellkultur, High Five™ Zellkultur, Insektenzellkultur, Säugetierzellkultur, Sf9- und Sf21-Zellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung:Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Rind/Bovine
Flüssig
Fötales Kälberserum
hitzeinaktiviert
≤15 mg/dl
gefroren
Fötal
Vereinigte Staaten
Flasche
500 mL
≤5 EU/mL
Zertifiziert
Für In-vitro-Diagnostik.