Learn More
Gibco™ DMEM, Pulver, niedriger Glukosegehalt, Pyruvat
Wird als Basalmedium zur Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen verwendet. Gibco™ DMEM, Pulver, niedriger Glukosegehalt, Pyruvat, ohne Natriumbicarbonat-Puffer wird in Zellkulturanwendungen verwendet.
96.25 CHF - 316.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen:2–8 °C
Versandbedingungen:Haltbarkeit bei
Raumtemperatur:36 Monate ab Herstellungsdatum
Zelllinie HeLa, 293, Cos-7 und PC-12
Zelltyp Primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVECs und glatte Muskelzellen
Form Pulver
Serum Level Standard-Serumzugabe
Mehr Spezifikationen ansehen
Benötigt: Supplementierung
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10144602
Unterlagen ansehen
Gibco™
31600091
50 L Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10276232
Unterlagen ansehen
Gibco™
31600083
10 l
96.25 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) ist ein weit verbreitetes Basalmedium für die Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen.
  • Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, nicht proliferierende und ausdifferenzierte Nabelschnurzellen (HUVEC) sowie glatte Muskelzellen, ebenso Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12.
  • Bei 2  °C bis 8 °C lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
  • Mit: Geringer Glukosegehalt, L-Glutamin, Natriumpyruvat, Phenolrot
  • Ohne: Natriumbikarbonat, HEPES
Verwendung von DMEM
  • DMEM unterscheidet sich von anderen Medien durch seine vierfach höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen gegenüber dem originalen Eagle's Minimal Essential Medium.
  • Die Formulierung für DMEM wurde ursprünglich mit einer niedrigen Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukosekonzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt.
  • DMEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS) erforderlich.
  • DMEM verwendet ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (3,7 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2, um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
  • Die Pulverformen des Gibco™ Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumbikarbonat, die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Vorbereitung.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen:2–8 °C
Versandbedingungen:Haltbarkeit bei
Raumtemperatur:36 Monate ab Herstellungsdatum
Primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVECs und glatte Muskelzellen
Standard-Serumzugabe
Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat
Gibco™
HeLa, 293, Cos-7 und PC-12
Pulver
Geringe Glukosekonzentration, Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Raumtemperatur
Dokumentation
Product Certifications
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.